Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Aus langlebigem DURAN™-Glas
Marke: Hirschmann™ 3310352
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schellbach
- Hammerschlagstruktur
- Hauptringgraduierung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Sockelstütze
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
5 ml | |
Blau, Hauptpunktring Graduierung, Schellbachlinie | |
Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE | |
Lateral | |
± 0,01 ml | |
Klasse AS |
DURAN™ Bürette, Absperrhahn mit PTFE-Küken | |
Sockelstütze | |
Blue | |
PTFE | |
Microburet | |
DIN EN ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Mikrobüretten mit blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch) 5 ml, Stopfenmaterial: Seitlicher Ventil-Absperrhahn aus PTFE
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur