Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS Automatische Büretten, weiße Graduierungen
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke:  Hirschmann™ 355036060
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10009690
  • 439.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pellet, pelletieren
  • Mit weißer Graduierung
  • Bernsteinfarbenes Glas
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
Braun
500 mm
0,02 ml
Weiß
PTFE
Automatische Titrationsbürette
DIN EN ISO 385
10 ml
Glas
Keine Flasche
lateral
±0.02 ml
Klasse AS