Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse AS automatische Büretten mit blauen Graduierungen und seitlichem Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
Marke: Hirschmann™ 344037560
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Titrationsapparat
- Pellet, pelletieren
- Klasse AS, DURAN™
- Blaue Graduierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn | |
500 mm | |
0,1 ml | |
Keine Flasche | |
lateral | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
50 ml | |
DURAN™ | |
Skalenlänge: 500 mm | |
Blau | |
PTFE | |
Automatische Titrationsbürette | |
DIN EN ISO 385 |