Learn More
Hirschmann™ DURAN™ seitlicher Büretten-Absperrhahn
Artikelnummer. p-7162696
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bürette 2 bis 10 ml
Bürette 25 ml
Bürette 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10263671
Marke: Hirschmann™ 8901160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzteil für die wirtschaftliche Reparatur von Büretten mit seitlichem Absperrhahn.
  • Mit austauschbarem Glashahn
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Bürette 2 bis 10 ml
Material Glas
Enthält Glasschlüssel
Sperrhahn lateral
Typ Bürette