Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Büchner-Trichter, Schlitzsiebnutsche
Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte.
Marke:  DWK Life Sciences 213413409
163.23 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10363911
  • 218.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine der wichtigsten Trennmethoden im Laborumfeld ist die Filtration und dient zur Stofftrennung bzw. -reinigung unterschiedlicher Medien. Für diese Arbeitsmethode werden Filter benötigt, die entsprechend der Anwendung hinsichtlich Größe und Porösität ausgewählt werden. Büchnertrichter sind Zylinder mit einer eingearbeiteten großporigen Siebplatte. Ohne ein zusätzliches Filterpapier ist lediglich eine Grobfiltration möglich. Auch Büchnertrichter können in einer Vakuumfiltration Anwendung finden. Das angelegt Vakuum beschleunigt die Filtration.
  • Die Schlitzsiebnutsche dient als Träger von Membran- und Papierfiltern
  • Aus DURAN™ Glas mit den bewährten Eigenschaften, wie chemische Resistenz und hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
90 mm
Boro 3.3
Qualitative anorganische Analyse und präparative Chemie; Grobfiltration (ohne zusätzliches Filterpapier); Filtration bei reduziertem Druck; Filterung
Je 1
220 mL
Autoklavierbar
73 mm