missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Dreihals-Rundkolben (parallele Seitenhälse) aus Borosilikatglas

Speziell für die Destillation, Reaktionen und zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien vorgesehen. Lenz Laborglasinstrumente™ Dreihals-Rundkolben mit rundem Boden und parallelen Seitenhälsen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.

Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03305473

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10070331

  • 147.34 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gemäß DIN 12392
  • Zwei parallele Seitenhälse mit einem 90° Winkel
  • Konisch zulaufende geschliffene Verbindungen mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation

Spezifikation

2000 ml
Borosilikatglas, Duran Glas
29/32 NS-Seitenhals, 45/40 NS-Mittelhals
Rund
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote