Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter-Rohkörper , zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800
Rohkörper zur Weiterverarbeitung als Tropftrichter.
150.00 € - 331.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15231629
|
DWK Life Sciences
210142404 |
100 mL |
150.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15261629
|
DWK Life Sciences
210145401 |
1000 mL |
331.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15241629
|
DWK Life Sciences
210143606 |
250 mL |
217.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15251629
|
DWK Life Sciences
210144405 |
500 mL |
283.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Tropftrichter dienen beispielsweise der dosierten Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch.- Zylindrisch mit Stopfenbettt für ISO 4800
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Autoklavierbar | |
Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung | |
10 St./Packung |