Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, niedrige Form, mit Ausguss
69.85 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
150 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3000 mL
400 mL
5000 mL
50 mL
5 mL
600 mL
800 mL
Beschreibung
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
Kapazität (metrisch) | 5 mL |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größen 5 und 10 ml ohne Code für die Rückverfolgbarkeit und Graduierung und Größe 10.000 ml Nicht-DIN/ISO-Größe |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |