Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, hohe Form, ohne Ausguss Artikelnummer.: 11770934
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, hohe Form, ohne Ausguss
Artikelnummer. 11770934 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
50 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11770934
Marke: DWK Life Sciences 211171705
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund seiner Form ist das Becherglas ein universelles Produkt für vielfältige Laboranwendungen.
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
  • Ohne Ausguss
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Kapazität (metrisch) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, hohe Form, ohne Ausguss >