Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Niveauflasche, Hals ungeschliffen, Bodenolive, ohne Stopfen
Artikelnummer. p-7189151 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15281999
Marke: DWK Life Sciences 247083603
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Einfache Seitenarm-Ansaugflasche.
Einfache Seitenarm-Ansaugflaschen. Ausgestattet mit einem integrierten Seitenarm zur Befestigung von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung sind diese einfachen Absaugflaschen mit einem Volumen von bis zu 1 Liter erhältlich. Ungeschliffener Hals zur Aufnahme von Gummistopfen.
  • Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
  • Mit Stopfenbett und Olive
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 73 mm