Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen
Ansaugflasche mit geschliffenem Seitenarm.
71.80 € - 456.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien |
---|---|
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung
Absaugflaschen, Seitenarm geschliffen. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen geschliffenen Sockel-Seitenarm und einen glatten Hals zum Aufsetzen von Gummistopfen. Kompatible Absperrhähne sind separat erhältlich.- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals ungeschliffen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Autoklavierbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen