Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen Artikelnummer.: 10097550
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen
Artikelnummer. 10097550 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
2000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Artikelnummer. 10097550
Marke: DWK Life Sciences 247026303
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansaugflasche, komplett mit NS-Hahn und Glasstopfen.
Absaugflaschen, komplett mit NS-Hahn aus Glas. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen Normschliff-Hals und einen Glasstopfen.
  • Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
  • Mit Stopfenbett und Olive
  • Bodentubus mit Normschliff
  • Hals mit Normschliff
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1/Packung
Halsausführung Normschliff, Unterteil 19/26
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 134 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen >