Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Hals mit DIN-Gewinde GL 45, Bodentubus mit DIN-Gewinde GL 32
Artikelnummer. 10322751 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10322751
Marke: DWK Life Sciences 247036304
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansaugflasche, komplett mit PTFE-Spindel und Gl 45 Verschluss aus PBT.
Absaugflasche, komplett mit PTFE-Spindel und rotem GL 45 Verschluss aus PBT.
  • Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
  • Bodentubus mit GL 32 Gewinde
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosierung von Flüssigkeiten und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3,3), Silikon, PTFE
Anzahl pro Packung 1/Packung
Halsausführung Gewindegröße GL 45
Durchmesser (metrisch) 136 mm