Learn More
Honeywell™ Duramaxx Sicherheitsbrille, IR-Schattierung 5.0
Artikelnummer. 12647373
Click to view available options
:
IR-Schatten 5.0
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12647373
Marke: Honeywell™ 1017739
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Innovative OTG-Brille mit hohem Komfort, großem Sichtfeld und Schutz in einem eleganten, schicken Design.
  • Die Linse mit Tönung 5 ist ideal für Schweißanwendungen
  • Flache Bauweise und torische Linse für ein großes Sichtfeld
  • OTG: Sitzt bequem über den meisten verschreibungspflichtigen Brillen
  • Kann bequem mit Halbmasken-Atemschutzgeräten getragen werden
  • Das weiche Elastomergehäuse ist flexibel und passt sich dem Gesicht an und sorgt so für eine bequeme, lückenlose Passform
  • Indirektes Belüftungssystem und Dura-Streme-Beschichtung zur Minimierung von Beschlagen
  • Beschlagfrei und kratzfest
  • Großes, einstellbares Stirnband
  • Einfacher, wirtschaftlicher Linsenwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Objektivtyp Dura-streme
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung IR/UV 5.0
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schweißen, Industrie, Konstruktion, Wartung
Rahmenfarbe Blau, grau
Kopfgurtmaterial Neopren
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PP/TPE