Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot - Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB28X42
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und -komponenten
- 1073B Tyvek™-Konstruktion ermöglicht ein optimales Durchdringen von Dampf während der Sterilisation
- Ausgezeichnete Stoßfestigkeit
- Gleichbleibend starke Werksversiegelung
- Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
- Schützt vor Reißen und Durchstechen infolge von scharfen Kanten und schweren Maschinenteilen
- Chargenrückverfolgbar
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
31,6 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Dampfanzeige | |
Unsteril | |
Ja | |
Dampf- | |
8 mil | |
42 in. | |
28 in. |
8,35 gal. | |
Konformitätsbescheinigung | |
Weiß | |
Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte | |
Tyvek | |
0,200 mm | |
50 | |
121°bis 125 °C | |
28 x 42 in. | |
107 cm | |
71,1 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot > Autoklaviertasche; Kapazität: 31,5 l (1070 oz.); Länge: 107 cm (42 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur