Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoclave Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts and minimal drying time. Simply cut Tyvek tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validate-able impulse, or continuous band sealer.
Marke:  Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK08
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17738557
  • 3055.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Tyvek-Schläuche™ der medizinischen Klasse 1073B sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel), während der Verwendung als Sterilisationsverpackung werden keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt
  • Sauber und konsistent geschnitten mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
500 ft x 8 in
152 m
20,3 cm
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
500 ft.
8 in.