Learn More
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoclave Continuous Form Tubing
Superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts and minimal drying time. Simply cut Tyvek tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validate-able impulse, or continuous band sealer.
Marke: Keystone Cleanroom Products TUBMGTVK06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Tyvek-Schläuche™ der medizinischen Klasse 1073B sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
- Fusselfrei (Helmke-Trommel), während der Verwendung als Sterilisationsverpackung werden keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt
- Sauber und konsistent geschnitten mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
- Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
- Hydrophob
- Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
500 ft x 6 in | |
152 m | |
15 cm |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
500 ft. | |
15 in. |