Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Artikelnummer. p-8013720 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 4,3
3.5 bis 6.8
5 bis 8
7 bis 10
9.5 bis 14
Packungsgröße:
1 PCS
5 Meter
Artikelnummer. 10084880
Marke: Macherey-Nagel™ 90302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
  • Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
  • Erhältlich für eine Reihe von pH-Abstufungen
  • Zeigt zwei verschiedene Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 bis 1 pH-Einheit
  • Ermöglicht eine genauere Ablesung und eine gute Schätzung von Zwischenwerten
Spezifikation
pH-Bereich 1 bis 4,3
Format Rolle
Graduierungen 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0, 4.3
Menge Je 1
Typ pH-Papier
Länge (metrisch) 5 m
Breite (metrisch) 10 mm