Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Marke: Macherey-Nagel™ 90306
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
- pH-Indikatorpapiere mit zwei Zonen
- Indikatorpapiere zeigen zwei unterschiedliche Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 – 1 pH-Einheiten an.
- Dies ermöglicht eine genauere Messung und eine gute Schätzung der Zwischenwerte.
Spezifikation
9.5 bis 14 | |
9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0 | |
pH-Papier | |
10 mm |
Rolle | |
Je 1 | |
5 m |