Learn More
Thermo Scientific Chemicals Duloxetin-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16671822
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Molekulargewicht 333,87
Produkttyp Duloxetin Hydrochlorid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Duloxetine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Duloxetine hydrochloride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Duloxetin-Hydrochlorid >