Learn More
Corning™ Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
BIOPHARMA
Zum Einsetzen allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen
Marke:  Corning™ 21-031-LB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15353631
  • 498.62 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Corning Serie gepufferter Salzlösungen für Zellkulturen wird auf bestimmte physiologische pH-Werte und Salzkonzentrationen (nach entsprechender Verdünnung) gefertigt. Sie werden allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen eingesetzt. Gepufferte Salzlösungen enthalten meist Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Chlorid. Sie versorgen Zellen mit Wasser und anorganischen Ionen, wobei der physiologische pH-Wert und der osmotische Druck erhalten bleiben. Obwohl es an den ursprünglichen Formeln viele Modifikationen gab, damit vollständig definierte Medien hergestellt werden können, spielen diskrete Salzlösungen in der Gewebekulturforschung nach wie vor eine wichtige Rolle. Die grundlegende Funktion dieser Lösungen (Aufrechterhaltung von pH-Wert und osmotischem Gleichgewicht im Medium sowie Versorgung von Zellen mit Wasser und essentiellen anorganischen Ionen) ist heute noch genauso nützlich wie vor einem Jahrhundert, als sie zuerst entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20.000 ml
1 X
1/Packung
2 bis 30 °C
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco