Learn More
Applied Biosystems™ DS-33 Matrix Standard-Kit (Farbstoffsatz G5)
Mithilfe der Mehrkomponenten-Matrix können die Proben nach Markierung mit den fünf verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch analysiert werden.
Marke:  Applied Biosystems™ 4345833
126.00 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15731826
  • 315.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Enthält 5 farbstoffmarkierte Oligonukleotide zur Erzeugung der Mehrkomponenten-Matrix in einer 1X TE-Lösung
Beschreibung
Beschreibung
Das Matrix Standardset dient zum Generieren der erforderlichen „Multikomponenten-Matrix“, um DNA-Fragmente, die mit 6-FAM, VIC, NED, PET und LIZ markiert wurden, auf Applied Biosystems SeqStudio Systemen der Serien 3500 und 3730 zu analysieren. Mithilfe der Mehrkomponenten-Matrix können die Proben nach Markierung mit den fünf verschiedenfarbig fluoreszierenden Farbstoffen automatisch in nur einer Kapillare analysiert werden.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 Runs
310 Genanalysator, 3100 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, SeqStudio-Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Nasseis