Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™Staphytect Plus™Latex-Agglutinationstest
Rasche Identifizierung und Differenzierung von Staphylococcus aureus durch Nachweis von Verklumpungsfaktor, Protein A und bestimmten Polysaccharid-Kapseln.
Marke: Thermo Scientific™ DR0100M
209.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren und differenzieren Sie Staphylococcus aureus schnell mit dem Thermo Scientific™ DrySpot™ Staphytect Plus™ Latex-Agglutinationstest. DrySpot Staphytect Plus weist Verklumpungsfaktor, Protein A und bestimmte in Methicillin-resistentem S. aureus (MRSA) enthaltene Kapselpolysaccharide nach, um S. aureus von Staphylokokken zu unterscheiden, die diese Eigenschaften nicht besitzen. Testkarten enthalten auf entsprechenden Reaktionsbereichen getrocknete vordosierte Reagenzien, was die Verwendung dieses Tests erleichtert, die Haltbarkeit im Vergleich zu Flüssigreagenzien zu verlängert und eine Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht.
- Lange Haltbarkeit: Zwei Jahre ab Herstellungsdatum
- Flexible Lagerung: Kann im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur (2-25 °C) gelagert werden.
- Keine Dispensierfehler: Reagenzien werden auf Reaktionskarten vorgetrocknet
- Leicht ablesbares blaues Latex
- Schnelle Ergebnisse innerhalb von 20 Sekunden.
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit: Erkennt drei Eigenschaften von S. aureus zur breiteren Stammidentifizierung
Spezifikation
2°bis 25 °C | |
DrySpot Staphytect Plus Kit | |
Beutel mit Reaktionskarten mit Test- und Kontrolllatex, Kunststoffbeutelklemme | |
120 Tests/Kit |
Positiv | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Latex | |
Staphylococcus aureus |