Learn More
Lenz Laborglasintrumente Trocknungsröhrchen, gebogen, (Calciumchlorid-Röhrchen)
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05333010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010221
  • 8.06 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • DIN 12610-konforme Trocknungsröhrchen, gebogen
  • Mit Kugelventil und Schlauchanschluss
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Duran Glas