Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer
Artikelnummer. p-8015231 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Rührpositionen:
6
15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10065971
Marke: Velp Scientifica™ F203A0177
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit 6 oder 15 Aufnahmen für Becher mit einem maximalen Durchmesser von 85 bzw. 64 mm. Der Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Magnetrührer eignet sich optimal als Thermostatvorrichtung für Proben bei gleichzeitigem Einsatz eines Umwälzwasserbads.
Enthält 6 oder 15 Plätze für Becher mit einem maximalen Durchmesser von 85 mm bzw. 64 mm.Velp Scientifica™ MULTISTERRER Magnetrührer ist ideal für die Thermostatisierung von Proben bei Verwendung mit einem Umwälzwasserbad.
Robuster Aufbau
  • Steuerungsfeld ist vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt
  • Epoxid-beschichtetes, robustes Stahlgehäuse
  • Edelstahlabdeckung
  • Lange Betriebsdauer
Wahl der Kapazitäten
  • MULTIRÜHRER 6: 6 Plätze, maximal Ø von 85 mm bis 400 ml Rührvolumen
  • MULTIRÜHRER 15: 15 Plätze, maximal Ø von 64 mm bis 250 ml Rührvolumen
Anwendungsorientiert
  • Helle Oberfläche für die Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen
  • Bleibt kühl, selbst nach Tagen durchgehenden Betriebs
  • Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie geeignet
  • Trotz Sanftstart wird die eingestellte Drehzahl schnell erreicht
  • Ausgezeichnete Drehzahlsteuerung (elektronisch), selbst bei niedrigen Drehzahlen
  • Temperaturregelung von Proben mittels Umlaufwasserbad
Praktisches Design
  • Ergonomisch - sehr niedrige Höhe
  • Drehzahlregulierung von 50 bis 1500 U/min
  • Universalhauptspannung/Frequenzbereich
  • Geringes Gewicht, leicht zu bewegen
Spezifikation
Geschwindigkeit 80 - 1.500 U/min
Rührpositionen 6
Deckplattenmaterial Rostfreier Stahl
Fassungsvermögen 6 x 400 ml
Display Analog
Form Rechteckig
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 3,6 W
Abmessungen (L x B x H) 370 x 230 x 51,5 mm
Höhe (metrisch) 51,5 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Elektrische Anforderungen Rechteckig
Frequenz 50/60 Hz
Material Metall
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 1,75 kg