Learn More
Nabertherm™ Trockenofen
Artikelnummer. 17328219 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Reglertyp:
B510
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17328219
Marke: Nabertherm™ TR455LN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Luftzirkulation erreichen die Öfen eine perfekte Temperaturgleichmäßigkeit, die deutlich besser ist als in Öfen der meisten Wettbewerber.
  • Max. Temperatur:300 °C
Spezifikation
Reglertyp B510
Kapazität (metrisch) 450 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Max. Einschublast 15
Anzahl Einschübe 3
Abmessungen (T x B x H) innen 750 x 550 x 1100 mm
Abmessungen (L x B x H) 1000 x 780 x 1470 mm