Learn More
Cole-Parmer™ Dry Ice Storage Chest, 1.6 cu ft, 90lb capacity
Entwickelt mit einem besonders dicken Schaumstoff-isolierten Kern. Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 Trockeneis-Lagertruhe hat ein Fassungsvermögen von 85 lb.
Marke: Cole-Parmer™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.71000kg
Beschreibung
Entwickelt mit einem besonders dicken Schaumstoff-isolierten Kern.Die Cole-Parmer™ ThermoSafe 450 Trockeneis-Lagertruhe hat ein Fassungsvermögen von 85 lb.
- Sechs Tage für 90 Pfund Trockeneis zur Sublimierung auf 5 Pfund
- Hergestellt aus robustem, doppelwandigem Polyethylen
- Isolierender, besonders dicker Polyurethanschaum
Spezifikation
90 Pfund, 1.6 Kubikfuß | |
35.6 cm | |
Polycarbonat | |
Je 1 | |
40,823 L |
38.7 cm | |
38.7 cm | |
Trockeneis-Aufbewahrungsbox | |
Grau |