Learn More
Grant Instruments™ DRY BLOCK HEATER/COOLER Artikelnummer.: 11441018
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Grant Instruments™ DRY BLOCK HEATER/COOLER
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11441018
Für bis zu 32 Mikroröhrchen
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Für bis zu 32 Mikroröhrchen
Artikelnummer. 11441018
Marke: Grant Instruments™ PCH1 12V
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die eingestellte Temperatur auf dem Aluminiumblock mit speziellen Buchsen für Röhrchen aufrecht. Grant Instruments™ Trockenblockheizung/-kühler funktioniert am besten bei Temperaturen zwischen -10 und 100 °C.
Für Laboranwendungen, die Kühlung und Heizung in Mikroröhrchen innerhalb der Temperatureinstellung erfordern.
  • Einfaches Umschalten zwischen Kühl- und Heizmodus
  • Vorteilhaft bei der Arbeit mit den in Mikroröhrchen verwendeten Mikromengen von Reagenzien
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Quellenreduzierung
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Für bis zu 32 Mikroröhrchen
Temperaturbereich (metrisch) -10°C bis 100°C
Typ Trockenbadblock
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.5 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 96 h
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 260 x 240 x 165 mm
Länge (metrisch) 260 mm
Breite (metrisch) 240 mm
Höhe (metrisch) 165 mm
Gewicht (metrisch) 3,6 kg
Spannung 120/230 V
Frequenz 50/60 Hz
Name des Produkts
Grant Instruments™ DRY BLOCK HEATER/COOLER >