Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Fraser-Halbmedium
Vereinfachen Sie die Nährmedienzubereitung in Lebensmittellabors mit diesem hochwertigen dehydrierten Medium im praktischen Beutelformat. Einfach öffnen, befüllen und entnehmen – so sparen Sie wertvolle Zeit im Labor.
1335.00 € - 2500.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar, gelb |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
Beschreibung | Dry-Bags halbkonzentrierte FRASER-Bouillon |
Produkttyp | Trockenkulturmedien |
Menge | 5 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13245739
|
Thermo Scientific™
DB0895V |
Dry-Bags™, ohne Filter | Gehäuse 20L |
1335.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15249047
|
Thermo Scientific™
DB0895L |
Dry-Bags™ mit Filter | Gehäuse 20L |
2500.00 €
5 Packungen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Herstellung großer Mengen Anreicherungsmedien für die Lebensmittelmikrobiologie mit Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Half Fraser-Bullion. Das bestrahlte Medium wird in einem leichten und durchsichtigen Kunststoffbeutel geliefert – einfach Wasser hinzufügen und das Medium ist gebrauchsfertig. Jeder Beutel liefert 20 l Medium, das durch den Auslasssschlauch entnommen werden kann.
Verwenden Sie das Fraser-Halbmedium als sekundäres selektives Anreicherungsmedium für die Isolierung von Listeria spp. aus Lebensmittel- und Umweltproben. Beim Fraser-Halbmedium handelt es sich um eine Modifikation der USDA-FSIS UVM sekundären Anreicherungsbouillon, basierend auf der von Fraser und Sperber beschriebenen Formel. Die Schwarzfärbung des Mediums ist der vorläufige Nachweis für das Vorhandensein von Listerien. Alle Fraser-Anreicherungsbouillonkulturen sollten auf festen Nährmedien subkultiviert werden.
Praktisch
- Schnelle und einfache Zubereitung — lediglich entionisiertes Wasser über einen Sterilfilter zugeben und der Dry-Bag ist in minutenschnelle gebrauchsfertig. Vorsterilisiertes Wasser kann unter aseptischen Bedingungen hinzugefügt werden.
Kostengünstig
- Leicht zu transportieren— das Abwiegen von Medien und die Sterilisation entfallen, was den Arbeitsaufwand für die Medienvorbereitung und die Anforderungen an die Ausstattung erheblich reduziert.
Sicher:
- Keine Handhabung von Glasgeräten oder Abwiegen von Nährmedien, kein Einsatz von zusätzlichen Supplementen — leere Beutel werden im normalen Laborabfall entsorgt.
Qualitätsgarantie
- Für jede Charge sind Qualitätszertifikate erhältlich, die den Aufwand zur Qualitätskontrolle erheblich senken.
Arbeitsablauf
- Dry-Bags sind einfach in die Arbeitsabläufe im Labor und in Geräte wie z.B. automatische Dilutoren integrierbar.
Anwenderfreundlich
- Dry-Bags bieten ein einfaches Befüllen und Dispensieren bei gleichzeitig minimalem Training.
Platzsparend
- Praktische Verpackung in flachen Kartons mit fünf oder zehn Dry-Bags bedeutet einen relativ geringen Platzbedarf im Vergleich zu gebrauchsfertigen Medien. Die Herstellung kann bedarfsabhängig erfolgen.
Das rehydrierte Nährmedium im Dry-Bag ist bis zu 3 Tage bei Raumtemperatur haltbar (nicht in der Nähe starker Lichtquellen aufbewahren).Dry-Bags sind mit praktischem Filter, oder ohne Filter als kostengünstigere Option, erhältlich. Für Dry-Bags ohne Filter sind autoklavierbare, wiederverwendbare Filter erhältlich (DB0200A). Für mehr Komfort empfehlen wir, die Dry-Bags mit der Thermo Scientific Peristaltikpumpe (DB2000A oder DB3000A) zu befüllen und das Medium mit dem Thermo Scientific automatischen Dilutor (DB4000A) abzufüllen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Klar, gelb | |
Dry-Bags halbkonzentrierte FRASER-Bouillon | |
5 Stück/Packung |
10°bis 30 °C | |
Trockenkulturmedien | |
Gehäuse 20L |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre