Learn More
DRP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
223.00 € - 544.00 €
Spezifikation
Antigen DRP1
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:500, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1:1000, Immunohistochemistry 2.5 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation reported in scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 ug/ml
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18747013
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB110-55288SS
0.025 mL
223.00 €
25 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18795393
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NB110-55288
0.1 mL
544.00 €
0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DRP1 Polyclonal specifically detects DRP1 in Human, Mouse, Rat, Fish, Primate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DRP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™