Learn More
Droxidopa, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486186
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16486186
Marke: Medchem Express HY13458
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Droxidopa(L-DOPS) is a potent, orally active norepinephrine precursor. Droxidopa increases standing blood pressure, ameliorates symptoms of orthostatic hypotension and improves standing ability. Droxidopa has the potential for the research of neurogenic orthostatic hypotension (nOH) and alternative ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).
Droxidopa(L-DOPS) is a potent, orally active norepinephrine precursor. Droxidopa increases standing blood pressure, ameliorates symptoms of orthostatic hypotension and improves standing ability. Droxidopa has the potential for the research of neurogenic orthostatic hypotension (nOH) and alternative ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Droxidopa
CAS 23651-95-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11NO5
Menge 100 mg
Synonym L-DOPS DOPS SM5688
Löslichkeitsinformationen DMSO : 1.8 mg/mL (8.44 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C(O)C=CC([C@@H](O)[C@@H](C(O)=O)N)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 213.19
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.