Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Drosophila-Produkte, BuzzPlugs™ Fläschchen- und Flaschenverschlüsse
Das abscheidungsfreie, dichte Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
Marke: Fisherbrand™ AS275
Beschreibung
Nicht abscheidendes, dichtes Gewebe aus ungiftigem Celluloseacetat minimiert die Verdunstung und hält Lebensmittel länger frisch
- Hervorragende Barriere gegen Milbenbefall
- Kunststoffröhrchen mit exakter Passform und einem schmalen Durchmesser von 0.9 Zoll (25 mm) oder breitem Durchmesser von 1.1 Zoll (28.5 mm) oder Standardglasröhrchen (≈24 mm Durchmesser) oder Kunststoffflaschen
- Dehnt sich aus, behält aber nach wiederholtem Entfernen und Schließen eine enge Passform bei
- Flache Oberfläche für Markierstifte
Spezifikation
Minimiert die Verdunstung, hält Lebensmittel länger frisch | |
Hervorragende Barriere | |
Celluloseacetat |
2,8 cm breite Kunststoffmantelröhrchen | |
1000 Karton | |
BuzzPlugs™ Flaschenverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Drosophila-Produkte, BuzzPlugs™ Fläschchen- und Flaschenverschlüsse > Für breite Kunststofffläschchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur