Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Flaschen
Die breite Basis/schmale Oberseite verhindert das Herausfallen von Fliegennahrung, wenn die Flasche umgedreht wird
204.00 € - 241.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Typ | Vorratsflasche |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen |
Produktcode | Marke | Bodenform | Kapazität (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Kapazität (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10590143
|
Fisherbrand™
AS115 |
Rund | 6 oz. | Polypropylen |
204.00 €
500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15935632
|
Fisherbrand™
AS-355 |
Quadratisch | 6 oz. | Polypropylen | N/A | ||||
Beschreibung
Die breite Basis/schmale Oberseite verhindert das Herausfallen von Fliegennahrung, wenn die Flasche umgedreht wird
Die Drosophila-Flaschen sind in transparentem, autoklavierbarem Polypropylen und nicht autoklavierbarem Polyethylen erhältlich. Die Flaschenöffnungen sind für Standard-Papierdeckel, Schaumstoffstopfen, Baumwollkugeln und Buzz-Stopfen ausgelegt.
Rundbodenflaschen
- Polypropylen
- Einmalgebrauch oder für die Wiederverwendung autoklavieren
- Erhältlich aus Polypropylen oder Polyethylen
- Polypropylen bietet gute Transparenz und kann zur Wiederverwendung autoklaviert oder nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden
Spezifikation
Durchsichtig | |
Vorratsflasche | |
Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen |