Learn More
Fisherbrand™ Drosophila-Flaschen
Artikelnummer. 10590143 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Bodenform:
Quadratisch
Rund
Kapazität (angloamerikanisch):
6 oz.
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 10590143
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die breite Basis/schmale Oberseite verhindert das Herausfallen von Fliegennahrung, wenn die Flasche umgedreht wird
Drosophila-Flaschen sind in transparentem, autoklavierbarem Polypropylen und in nicht autoklavierbarem Polyethylen erhältlich. Die Flaschenöffnungen sind für Standard-Papierdeckel, Schaumstoffstopfen, Baumwollkugeln und Buzz-Stopfen ausgelegt.
Rundbodenflaschen
  • Polypropylen
  • Einmalgebrauch oder für die Wiederverwendung autoklavieren
Flaschen mit quadratischem Boden
  • Erhältlich aus Polypropylen oder Polyethylen
  • Das Polypropylen bietet gute Transparenz und kann zur Wiederverwendung autoklaviert oder nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Rund
Kapazität (angloamerikanisch) 6 oz.
Kapazität (metrisch) 177 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.36 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Die geraden Wände minimieren das Verrutschen von Lebensmitteln und ermöglichen ein effizienteres Einbringen in Gestelle, Befüllen und Verschließen
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 103 mm
Material Polypropylen
Typ Vorratsflasche