Learn More
BRAND™ Tropfpipette, PE-LD, ca.1,8ml, L=98mm, (VE=250)
Konstruktion aus Polyethylen (LDPE) mit niederer Dichte. Der integrierte Pipettierkolben bietet eine Tropfkontrolle.
Marke: BRAND™ 125400
97.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
- Mit integriertem Pipettenbalg
- Kapazität: 1.8 ml
- Länge: 98 mm
Spezifikation
LDPE | |
1,8 mL | |
Tropfpipette |
Integrierter Pipettenbalg | |
98 mm |