Learn More
DWK Life Sciences Tropfflasche, Kalk-Soda-Glas, mit austauschbarer Klarglas-Pipette NS, komplett mit Pipettensauger
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Die Dosierung von Tropfen ist über eine Pipette möglich.
- Mit austauschbarer Normschliff-Klarglas-Pipette
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Sauger aus Naturkautschuk
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung und Dispensierung von Flüssigkeiten und Reagenzien |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |