Learn More
Heathrow Scientific™ Tropffläschchensauger 3 ml, 24/Pkg., blau
Artikelnummer. 12307589 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
:
Anzahl Kanäle: 4
Artikelnummer. 12307589
Marke: Heathrow Scientific™ HS20629B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Tropffläschchensauger aus Silikongummi ist für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern konzipiert.
  • Hergestellt aus Silikongummi
  • 3 ml-Volumen, 1,6 in. x 0,7 in. (L x AD) x 0,3 in. Bohrungsdurchmesser. (41 mm x 17,8 mm (L x AD) x 6,5 mm Bohrungsdurchmesser)
Spezifikation
Kompatible Spitzen Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Beschreibung Tropffläschchensauger
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit Pasteur Pipette, Small Pipette, Medicine Dropper
Grip Type Round
Material Silikonkautschuk
Modell HS20629B
Anzahl Kanäle One
Porengröße 6.5 mm
Sterilität Unsteril
Typ Bulb
Volumen (metrisch) 3 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipetten
Menge 24 Pk.
Länge (angloamerikanisch) 1,6 in.
Länge (metrisch) 41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Außendurchmesser (metrisch) 17,8 mm
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität