Learn More
BICASA Eintropfbecken für Service Spine der MECC-Serie
Eintropfbecken für Service Spine der MECC-Serie mit geformtem Polypropylen-Waschbecken, komplett mit Kaltwasseranschluss.
Brand: BICASA MB-VA-FF
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Eintropfbecken
- In der MECC-Service Spine versenkt
- Gegossenes Panel aus Polypropylen mit Spüle (L x B x T) 250 x 100 x 100 mm (nützlich)
- Zur Aufnahme von Ausgüssen – Blendfreie weiß-graue Farbe
- Kaltwasserhahn, mit säurebeständiger Epoxid-Pulverlackierung
- Flüssigkeitserkennung (Griff nach EN 13792:2000)
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Hellgrau | |
Kaltwasserhahn | |
250 mm | |
100 mm | |
100 mm |
EN 13792:2000 | |
Polypropylen | |
10 in. | |
4 in. | |
4 in. |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BICASA Eintropfbecken für Service Spine der MECC-Serie > Eintropfbecken für Service Spine der MECC-Serie; Abmessungen (L x B x T): 250 x 100 x 100 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction