Learn More
Buerkle™ Drop-Boy Tropfflaschen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
Beschreibung
- HDPE
- Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss
- Verschluss inklusive
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Enthält | Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 64,5 mm |
Durchmesser (metrisch) | 31,3 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
19Minuten
48Sekunden
16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drop-Boy Tropfflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur