Learn More
Buerkle™ Drop-Boy Tropfflaschen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 mL
25 mL
50 mL
Beschreibung
- HDPE
- Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss
- Verschluss inklusive
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 mL |
Enthält | Tropfendispensierer und separater Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Höhe (metrisch) | 50 mm |
Durchmesser (metrisch) | 24 mm |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drop-Boy Tropfflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur