Learn More
Buerkle™ Bohrkopf für Karkassenprobenentnahme
Der Buerkle Bohrkopf für die Karkassenprobennahme verfügt über eine sechseckige Buchse für Bithalter oder Spannfutter.
Marke: Buerkle™ 5388-1010
118.84 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlachtbetriebe (Schlachthöfe, Metzgereien usw.) sind im Rahmen der betrieblichen Prozesskontrolle und der Überwachung der Schlachthygiene verpflichtet, regelmäßige mikrobiologische Untersuchungen von Tierkörpern für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen und Pferde usw. durchzuführen
- Die Probenehmer für die Karkassenprobenentnahme ähneln einem Korkbohrer
- Sie können im Stanzverfahren (ein destruktives Verfahren, auch Korkbohrer- oder Exzisionsverfahren genannt) verwendet werden, um eine kreisförmige Gewebeprobe von 5 cm² von der Oberfläche zu entfernen
- Nach dem Ausschneiden der Stanzprobe wird sie mit einem Skalpell und einer Pinzette aus dem Korpus entfernt
- Die Probenahmebohrgeräte können auch für andere Probenahmezwecke wie Histologie, Medizin, Lebensmittel- und Luxusgüterindustrie, Käsereien und Landwirtschaft verwendet werden
- Die scharfe Schneidkante aus Edelstahl ermöglicht das einfache Ausschneiden von Probenstücken
- Ein Loch in der Krone verhindert die Luftkompression und wird auch zum Auswerfen der Proben verwendet
- Die Probenehmer lassen sich einfach sterilisieren, z. B. durch Abflammen oder Dampfsterilisation
- Für die Probenahme nach DIN EN ISO 17604:2015-12
- Schnittfläche 25 mm Durchmesser
Spezifikation
Probenehmer | |
Autoklavierbar | |
Bohrkopf | |
Fleischprobenahme | |
0,98 in. |
Edelstahl | |
Fleischprobenehmer | |
Materialzertifikat | |
Akkuschrauber oder Bohrmaschine; Skalpell und Pinzette | |
25 mm |