Learn More
Drierite, normal (CaSO4;), -6 mesh, Laborqualität, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2270 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Drierite |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | granular |
Menge | 2270 g |
Geruch | Odorless |
Löslichkeitsinformationen | Soluble aq. soln.. |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Güte | Labor |