Learn More
Drierite, mit Indikator, 8 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
2 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10276750
Marke: Thermo Scientific Acros 219095000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Drierite, CaO4S, CAS-Nummer-7778-18-9, 7646-79-9, 5 kg, 39,09 %, 0,68 %, CHEBI:31346, 3,25 %, blau, 01,107, 136,13, GHS-Signalwort:Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorbent, Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9, 7646-79-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drierite™
Namenshinweis With indicator, 8 Mesh
Farbe Blau
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Fieser 01,107
Merck Index 15, 1708
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen SiO2 and insolubles: 0.58%
R2O 0.29%
IUPAC-Name Calciumsulfat
Formelmasse 136.13