Learn More
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0.2 °C bei 37 °C, 0.25 °C bei 100 °C, 0.5 °C bei 37 °C, 0.5 °C bei 100 °C
200 °C
Ambient +5° to 100°C
Anzahl Blöcke:
2
3
Reglertyp:
Digital
Digital, RS-232; 200 °C
Digital, Twin Control, 100°C
Beschreibung
- Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
- Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
- Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
- Schließen Sie das Heizelement über einen RS-232-Anschluss an Ihren Computer an
- Betrieb mit 230 V Wechselstrom
Spezifikation
Spezifikation
Reglertyp | Digital, RS-232; 200 °C |
Aufnahmevermögen | Sample Tubes and Plates |
Temperaturbereich (metrisch) | 200 °C |
Typ | Dri-Block™ Heizelement |
Anzahl Blöcke | 2 |
Spannung | 240 V |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Dri-Block™ digitale Blockheizung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur