Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ K1072
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15797516
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für alle Standard-PCR-Standardanwendungen optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2  und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Besondere Eigenschaften
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Hohe Erträge an PCR-Produkten
  • Höhere Empfindlichkeit im Vergleich zur herkömmlichen Taq DNA-Polymerase
  • Amplifikation von langen Zielmolekülen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 20 x 1,25 ml DreamTaq PCR Master Mix (2x), einschließlich DreamTaq DNA Polymerase, 2x DreamTaq Puffer, dNTPs, und 4 mM MgCl2
• 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Bei -20 °C lagern.
DreamTaq DNA-Polymerase
20 x 1.25 mL
Standard-PCR
1 X
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Dry Ice
5 U/μL
Nein
SuperMix oder Master Mix
Dokumentation
Flyers
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2821351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1072
Chargennummer2821359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1072
Chargennummer2791462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1072
Chargennummer2794307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1072
Chargennummer2870724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK1072
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x) > 20 x 1,25 ml