Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x)
Mit dieser verbessertenTaq DNA-Polymerase erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeute in allen Standard-PCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ K1082
346.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11816843
  • 520.00 € / 1000 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Die DreamTaq-DNA-Polymerase ist eine verbesserte, für alle Standard-PCR-Standardanwendungen optimierte Taq-Polymerase. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Für die DreamTaq DNA-Polymerase können Sie die gleichen Reaktionsbedingungen und die gleichen Zyklusbedingungen verwenden wie für herkömmliche Taq DNA-Polymerasen. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich. Die Lieferung erfolgt mit optimiertem DreamTaq-Puffer, der 20 mM MgCl2 enthält.
Beim DreamTaq PCR Master Mix (2X) handelt es sich um eine gebrauchsfertige Lösung mit DreamTaq DNA-Polymerase, optimiertem DreamTaq Puffer, MgCl2  und dNTPs. Dieser Master Mix spart Zeit und reduziert Kontaminationen, da für die PCR-Vorbereitung weniger Pipettierschritte benötigt werden. Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA.
Besondere Eigenschaften
  • Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
  • Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
  • Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
  • Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
  • Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Anwendungen
  • Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 6 kb
  • Genotypisierung
  • PCR mit hohem Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 20 x 1,25 ml DreamTaq Green PCR Master Mix (2x), einschließlich DreamTaq DNA Polymerase, 2x DreamTaq Green Puffer, dNTPs, und 4 mM MgCl2
• 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Bei -20 °C lagern.
DreamTaq DNA-Polymerase
1000 Reaktionen
Standard-PCR
1 X
1000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Niedrig
Standard
Dry Ice
2X
Nein
3'-A
Green
Dokumentation
Flyers
Reference Materials
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1082
Chargennummer2815472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1082
Chargennummer2803867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1082
Chargennummer2806358 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1082
Chargennummer2835264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1082
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq PCR Master Mix (2x) > 20 x 1,25 ml