Learn More
Thermo Scientific™ Phire™ Heißstart II DNA-Polymerase
DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl für eine einheitlich stabile Amplifikation bei minimalem Optimierungsaufwand
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Niedrig |
---|---|
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hot-start PCR |
Konzentration | 5 U/μL |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15699364
|
Thermo Scientific™
EP1701 |
Colorless | 200 U |
N/A
|
N/A | ||||
15617423
|
Thermo Scientific™
EP1701 |
Colorless | 200 U |
N/A
|
N/A | ||||
15609374
|
Thermo Scientific™
EP1702 |
Colorless | 500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15616154
|
Thermo Scientific™
EP1702 |
Colorless | 500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15787496
|
Thermo Scientific™
EP1702 |
Colorless | 500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15619374
|
Thermo Scientific™
EP1703 |
Colorless | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15797496
|
Thermo Scientific™
EP1703 |
Colorless | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15626154
|
Thermo Scientific™
EP1703 |
Colorless | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15636154
|
Thermo Scientific™
EP1704 |
Colorless | 4 x 2500 U |
N/A
|
N/A | ||||
15629374
|
Thermo Scientific™
EP1711 |
Green | 200 U |
N/A
|
N/A | ||||
15639374
|
Thermo Scientific™
EP1712 |
Green | 500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15707506
|
Thermo Scientific™
EP1712 |
Green | 500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15649374
|
Thermo Scientific™
EP1713 |
Green | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15666154
|
Thermo Scientific™
EP1713 |
Green | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15605014
|
Thermo Scientific™
EP1713 |
Green | 2500 E |
N/A
|
N/A | ||||
15659374
|
Thermo Scientific™
EP1714 |
Green | 4 x 2500 U |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, available in colorless and green formats, is an enhanced hot start Taq DNA polymerase that enables higher PCR specificity, sensitivity, and yields compared to conventional hot start Taq DNA polymerases.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.Bessere Reaktionsergebnisse:
- Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
- Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
- Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
- Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
- Minimierte Optimierung von Mg2+-Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
Spezifikation
Niedrig | |
Standard | |
5 U/μL | |
3'-A |
DreamTaq DNA-Polymerase | |
Hot-start PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Separate Komponenten |