Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq Green PCR Master Mix (2x)
Sparen Sie mit Master Mix Zeit in PCR-Anwendungen, und erhalten Sie eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Ausbeuten im Vergleich zur herkömmlichen Taq DNA-Polymerase.
130.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Konzentration | 2X |
---|---|
Wiedergabetreue (vs. Taq) | 1 X |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard PCR |
Überhang | 3'-A |
Polymerase | DreamTaq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11813933
|
Thermo Scientific™
K1081 |
200 Reactions |
130.00 €
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11816843
|
Thermo Scientific™
K1082 |
1000 Reactions |
500.00 €
1000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der Master Mix bewahrt alle Vorteile der DreamTaq DNA-Polymerase. Er ermöglicht die robuste Amplifikation bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA. Sorgt für eine höhere Empfindlichkeit, längere PCR-Produkte und höhere Erträge im Vergleich mit der konventionellen Taq DNA-Polymerase. Eine umfassende Optimierung der Reaktionsbedingungen ist nicht erforderlich.
Besondere Eigenschaften
- Direktes Laden des PCR-Produkts auf das Gel
- Hoher Ertrag und hohe Empfindlichkeit der PCR
- Amplifikation von langen Zielsequenzen bis zu 6 kb von genomischer DNA und bis zu 20 kb von viraler DNA
- Stabile Amplifikation mit minimaler Optimierung
- Enthält modifizierte Nukleotide, aber kein dUTP
Anwendungen
- Routinemäßige PCR-Amplifikation von DNA-Fragmenten bis zu 6 kb
- Genotypisierung
- PCR mit hohem Durchsatz
Spezifikation
2X | |
Standard PCR | |
DreamTaq DNA-Polymerase |
1 X | |
3'-A | |
SuperMix oder Master Mix |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.