Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Buffers (10X)
Artikelnummer. 11360600 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Packungsgröße:
10 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 11360600
Marke: Thermo Scientific™ B71
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thermo Scientific 10X DreamTaq Buffer is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase.
Thermo Scientific DreamTaq Buffer (10X), available in colorless and green formats, is specifically optimized for PCR using DreamTaq DNA Polymerase and DreamTaq Hot Start DNA Polymerase. It contains both KCl and (NH4)2SO4 to provide high specificity of primer annealing at a wide range of MgCl2 concentrations. 10X DreamTaq buffer includes 20 mM MgCl2
Qualitätskontrolle:
  • Geprüft und zertifiziert auf Abwesenheit von Endo-, Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und funktionell getestet in der Amplifikation von 956 bp-DNA-Fragmenten eines Single-Copy-Gens humaner genomischer DNA
Empfohlen für:
PCR mit DreamTaq DNA-Polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dream TAQ Green-Puffer
Farbe Green
Konzentration 10X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Menge 4 x 1.25 mL
Zusammensetzung Nonidet P40 Ethylphenolpoly(Ethylenglykolether) 9016-45-9 (<0,9), Polyethylenglykol 25322-68-3 (7-13), Sucrose 57-50-1 (10-30)
Enthält Enthält:
• 4 x 1,25 ml 10X DreamTaq Green-Puffer (enthält 20 mM MgCl2)
Bei -20 °C lagern