Learn More
Thermo Scientific™ Schubladenteiler
Optimieren Sie mit diesen optionalen Schubladenteilern den Lagerraum in Kühlschränken für Blutbanken und Plasma-Tiefkühlschränken.
Marke:  Thermo Scientific™ 7027
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11904286
  • 232.16 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie mit diesen optionalen Thermo Scientific™ Schubladenteilern den Lagerraum in Kühlschränken für Blutbanken und Plasma-Tiefkühlschränken.
Schubladenteiler aus Edelstahl helfen beim Organisieren von Aufbewahrungsbeuteln und -boxen:
  • 4-Reihen-Teiler für alle Modelle außer den Modellen mit 29,2 cu.ft. (826 l)
  • 5-Reihen-Teiler Modelle mit 29,2 cu.ft. (826 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific Revco und Forma Blutbankkühlschränke und Plasma-Tiefkühlgeräte mit 4,9 und 11,5 Kubikfuß.
Beutel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.